Learn More
Triacetoxi(metil)silano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456856 250 g 250 g
11436856 10 g 10 g
11446856 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23974.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4253-34-3 | C7H12O6Si | 220.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4253-34-3
Fórmula molecular C7H12O6Si
Peso molecular (g/mol) 220.25
Número MDL MFCD00008694
Clave InChI TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltriacetoxysilane, methylsilanetriyl triacetate, triacetoxymethylsilane, triacetoxy methyl silane, silanetriol, methyl-, triacetate, silane, methyltriacetoxy, methylsilanetriol triacetate, methyltrihydroxysilane triacetate, apk 1 silane derivative, triacetoxy-methylsilane
PubChem CID 77929
SMILES CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 87°C to 88°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material Triacetoxy(methyl)silane
Punto de fusión 40°C to 45°C
Cantidad 250 g
Número UN UN1759
Beilstein 1788668
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Nombre IUPAC acetato de bis(acetiloxi)(metil)sililo
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.25
Porcentaje de pureza 96%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.175