Learn More
Triacetoxi(etil)silano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410787 500 g 500 g
11400787 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23187.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 17689-77-9 | C8H14O6Si | 234.279 g/mol
Triacetoxy(ethyl)silane is used in sealants, the substance is used as a cross-linking agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El triacetoxi(etil)silano se utiliza en selladores, la sustancia se utiliza como agente de entrecruzamiento y promotor de la adhesión.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17689-77-9
Fórmula molecular C8H14O6Si
Peso molecular (g/mol) 234.279
Número MDL MFCD00053703
Clave InChI KXJLGCBCRCSXQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyltriacetoxysilane, triacetoxyethylsilane, triacetoxy ethyl silane, triacetoxy ethylsilane, ethylsilanetriyl triacetate, silanetriol, ethyl-, triacetate, silanetriol, 1-ethyl-, 1,1,1-triacetate, dsstox_cid_7792, dsstox_rid_78567, dsstox_gsid_27792
PubChem CID 87244
Nombre IUPAC acetato de [diacetiloxy(etil)silil]
SMILES CC[Si](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Punto de ebullición 97°C to 99°C (4mmHg)
Nombre del producto químico o material Triacetoxy(ethyl)silane
Punto de fusión 7°C to 9°C
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 106°C (224°F)
Índice de refracción 1.413
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.14
Número UN UN1760
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.28
Porcentaje de pureza 96%