Learn More
Triacetina, Mikromol™
Descripción
Triacetina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triacetin |
| CAS | 102-76-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Triacetin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H14 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Triacetin, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-triacetate, 1,2,3-Propanetriol triacetate, 1,2,3-Triacetoxypropane, Edenor GTA, Enzactin, Estol 1581, Fungacetin, Glycerin triacetate, Glycerol triacetate, Glyceryl triacetate, Glyped, Kesscoflex TRA, NSC 4796, Priacetin 1580, Priacetin 1581, Triacetin, Triacetine, Triacetylglycerin, Triacetylglycerol, Ujostabil, Vanay |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2,3-Diacetiloxipropil acetato |
| Mostrar más |