Learn More
Triacetin, MedChemExpress
Código de producto. 16408496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0896
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triacetin
Forma física Liquid
CAS 102-76-1
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14O6
Sinónimo Glyceryl triacetate 1,2,3-Triacetoxypropane
Información de solubilidad DMSO : ≥ 2.3 mg/mL (10.54 mM)
SMILES CC(OCC(OC(C)=O)COC(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 218.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2
Porcentaje de pureza 98.0%