Learn More
Tetrafluoroborato de tri-terc-butilfosfonio, TRC
Código de producto. 30450983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30450983 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30450983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8865905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butylphosphonium Tetrafluoroborate
CAS 131274-22-1
Fórmula molecular C12H28P.BF4
Cantidad 5 g
Sinónimo Tri-tert-butylphosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphonium Tetrafluoroborate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27P.BF4/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;2-1(3,4)5/h1-9H3;/q;-1/p+1
SMILES CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC triterc-butilfosfanio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 290.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1958