Learn More
Tetrafluoroborato de tri-terc-butilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tri-tert-butylphosphonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 131274-22-1 |
| Fórmula molecular | C12H28P.BF4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tri-tert-butylphosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphonium Tetrafluoroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27P.BF4/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;2-1(3,4)5/h1-9H3;/q;-1/p+1 |
| SMILES | CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C.F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | triterc-butilfosfanio;tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 290.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1958 |