Learn More
Tetrafluoroborato de triterc-butilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389685 1 g 1 g
11399685 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19752.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131274-22-1 | C12H28BF4P | 290.13 g/mol
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate is a ligand used in the palladium-catalyzed enantioselective alfa-arylation of N-boc-pyrrolidine. It is also used with a palladium(0)-15-membered, triolefinic, macrocyle in Suzuki cross-coupling reactions of aryl bromides and chlorides. Further, it is used in the Heck coupling of vinyl tosylates with olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de tri-terc-butilfosfonio es un ligando utilizado en la alfa-arilación enantioselectiva catalizada por paladio de N-boc-pirrolidina. También se usa con paladio(0)-15-membresado, triolefinico, macrocílo en las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki de bromuros de arilo y cloruros. Además, se utiliza en el acoplamiento de Heck de los tosilatos de vinilo con olefinas.
Solubilidad
Soluble en cloruro de metileno y cloroformo. Ligeramente soluble en el furano de terahidro. Insoluble en hexano, tolueno y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131274-22-1
Fórmula molecular C12H28BF4P
Peso molecular (g/mol) 290.13
Número MDL MFCD04039975
Clave InChI YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
PubChem CID 2734635
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuide; tri-tert-butylphosphanium
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 266°C to 267°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8813613
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methylene chloride and chloroform. Slightly soluble in terahydro furan. Insoluble in hexane,toluene and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.13
Porcentaje de pureza 97%