Learn More
Tri-tert-butilfosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10388601 1 g 1 g
10522802 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360890010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13716-12-6
Fórmula molecular C12H27P
Peso molecular (g/mol) 202.32
Número MDL MFCD00015006
Clave InChI BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tri-tert-butylphosphane
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butylphosphine
Punto de fusión 30.0°C
Densidad 0.8200 g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 103.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación -17°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]3P
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble aq. soln..
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.32
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-tert-butylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.