Learn More
Borato de tri-terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461708 25 g 25 g
15451708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55461.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7397-43-5 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7397-43-5
Fórmula molecular C12H27BO3
Peso molecular (g/mol) 230.155
Número MDL MFCD00009652
Clave InChI ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-tert-butyl borate, boron tert-butoxide, tri-tert-butoxyborane, tris tert-butyl borate, tris tert-butyloxy borane, boric acid h3bo3 , tri-tert-butyl ester, boric acid,tris 1,1-dimethylethyl ester, tri-t-butylborate, tri-t-butyl borate, tritert-butoxy-borane
PubChem CID 289737
Nombre IUPAC borato de triterc-butilo
SMILES B(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butyl borate
Punto de fusión 18°C to 19°C
Color Incolora
Densidad 0.811 g/mL
Punto de ebullición 101°C (74 mmHg)
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Fórmula lineal [(CH3)3CO]3B
Índice de refracción 1.389
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido