Learn More
1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,4,7-triacetato de tri-terc-butilo, TRC
Código de producto. 30457367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457367 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30457367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT886435250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
CAS 122555-91-3
Fórmula molecular C26H50N4O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, Tris(1,1-dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid, DO 3A tert-Butyl Ester, DO 3A tert-Butyl, 1,4,7-tris(1,1-Dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C26H50N4O6/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9/h27H,10-20H2,1-9H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1
Peso molecular (g/mol) 514.7