Learn More
Tri-tert-butilo 1,4,7,10-Tetraazazociclodecano-1,4,7-triacetato Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30450567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450567 1 g -
30450551 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8864601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149353-23-1
Fórmula molecular C26H51BrN4O6
Peso molecular (g/mol) 595.61
Sinónimo 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid 1,4,7-Tris(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrobromide, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid Tris(1,1-dimethylethyl) Ester Monohydrobromide, Tri-tert-butyl 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane Hydrobromide
Nombre IUPAC tert-butilo 2-[4,7-bis[2-[(2-metilpropano-2-il)oxi]-2-oxoetil]-1,4,7,10-tetrazaciclododec-1-il]acetato; Hidrobromuro
SMILES Br.CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate Hydrobromide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H50N4O6.BrH/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9;/h27H,10-20H2,1-9H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.2992
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.