Learn More
Tri-tert-butilo 1,4,7,10-Tetraazazociclodecano-1,4,7-triacetato Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30450551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450551 250 mg 250 miligramos
30450567 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT886460250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149353-23-1
Fórmula molecular C26H51BrN4O6
Peso molecular (g/mol) 595.61
Sinónimo 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid 1,4,7-Tris(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrobromide, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid Tris(1,1-dimethylethyl) Ester Monohydrobromide, Tri-tert-butyl 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane Hydrobromide
Nombre IUPAC tert-butilo 2-[4,7-bis[2-[(2-metilpropano-2-il)oxi]-2-oxoetil]-1,4,7,10-tetrazaciclododec-1-il]acetato; Hidrobromuro
SMILES Br.CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate Hydrobromide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H50N4O6.BrH/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9;/h27H,10-20H2,1-9H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.2992