Learn More
Ortofosfato trisódico dodecahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 75 °C |
| CAS | 10101-89-0 |
| Color | Blanco |
| pH | 11,8 a 12 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Fórmula molecular | H24Na3O16P |
| Número MDL | 149198 |
| Sinónimo | trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.