Learn More
Citrato de trisodio dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10172730 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172730 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10448610 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 Kg
10646462 5 kg Barril de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10172730 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3280/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Citrato de trisodio dihidrato, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-3-6132
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.10
Número MDL 150031
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo citrato de trisodio, dihidrato, citrato de sodio dihidrato, citrato sódico tribásico dihidrato, hidrato de citrato sódico, ácido 1,2,3-propanetricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de trisodio, dihidrato, ácido cítrico, sal de trisodio dihidrato, trisodio2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato dihidrato, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión >300 °C
Color Blanco
pH 8.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo