Learn More
Citrato trisódico dihidratado, certificado AR Para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Código de producto. 10396430 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396430 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10112880 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10666462 5 kg Barril de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10396430 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3320/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.67€
    52.50€ / 500 g
    Ahorro 10.17€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 4-3-6132 | Fórmula molecular: C6H9Na3O9 | Peso molecular: 294,10 g/mol
Dihidrato de citrato de trisodio, certificado AR para análisis, cumple con la especificación analítica de Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-3-6132
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.10
Número MDL 150031
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo citrato de trisodio, dihidrato, citrato de sodio dihidrato, citrato sódico tribásico dihidrato, hidrato de citrato sódico, ácido 1,2,3-propanetricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de trisodio, dihidrato, ácido cítrico, sal de trisodio dihidrato, trisodio2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato dihidrato, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión >de 300 °C
Color Blanco
pH 8,4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 294,09g/mol