Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo Tri-Sil TP (TMSI:Piridina)
Código de producto. 11597831 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11597831 10 ampollas de 1 mL paquete de 10
11597680 25 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11597831 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TS49230
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenga derivados de compuestos de hidroxilos, en especial de carbohidratos, con el reactivo Tri-Sil TP (TMSI:piridina) Thermo Scientific™.
Obtenga derivados de compuestos de hidroxilos, en especial de carbohidratos, con el reactivo Tri-Sil TP (TMSI:piridina) Thermo Scientific™. Compuesto de N-Trimetilsilil midazolam (TMSI) en piridina, este reactivo sililace alcoholes y fenoles, ácidos orgánicos, hidroxilaminas, aminoácidos, carbohidratos, flavonoides, glicoles y poliglicoles, nucleótidos, esteroides, ácidos de hidroxilo, barbitúricos, estupefacientes, indoles y vitaminas.
Información adicional sobre el producto.
No reacciona con aminas.
Se puede utilizar en presencia de agua siempre que haya suficiente reactivo presente para reaccionar tanto con el agua como con la muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con GC
Riesgos Nocivo
Concentración estándar 65 - 80, 20 - 25 %
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar Piridina, 1-(trimetilsililo)-1 H-imidazol