Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS)
Código de producto. 11537851 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11537851 10 ampollas de 1 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11537851 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS49016
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice una fórmula de reactivo de sililación catalizado para la obtención de derivados de hidroxilos con el reactivo Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Thermo Scientific™.
Utilice una fórmula de reactivo de sililación catalizado para la obtención de derivados de hidroxilos con el reactivo Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Thermo Scientific™. Compuesto por N-Trimetilsilil midazolam/seroalbúmina bovina/trimetilclorosilano (TMSI/BSA/TMCS) (3:3:2), esta fórmula de reactivo de sililación catalizado normalmente reacciona con hidroxilos en un breve periodo de tiempo a una temperatura de entre 60 y 80 ºC para formar éteres de trimetilsilil (TMS). Los hidroxilos altamente obstaculizados pueden requerir varias horas.
  • Convierte todas las clases de grupos hidroxilos en éteres TMS
  • En condiciones normales, la reacción se completa en un breve periodo de tiempo a una temperatura comprendida entre 60 y 80 °C, aunque los hidroxilos muy impedidos pueden precisar varias horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Para utilizar con GC
Riesgos Tóxico
Concentración estándar 25 - 45, 25 - 45, 20 - 25%
Almacenamiento Temperatura ambiente
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar N-trimetilsililacetamidato de trimetilsilil, 1- (trimetilsilil)-1 H-imidazol, clorotrimetilsilano
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-Sil TBT, 10 x 1 mL
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane, N-(trimethylsilyl)imidazole
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.