Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:piridina)
Código de producto. 11587841 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11587841 50 mL 1 PCS
11547841 10 ampollas de 1 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11587841 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS49001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Use una mezcla de disolvente catalizador de reactivos para la obtención de derivados en un solo paso con el reactivo Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:piridina).
Use una mezcla de disolvente catalizador de reactivos para la obtención de derivados en un solo paso con el reactivo Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:piridina), compuesto por HMDS, TMCS y piridina de alta pureza, lo que permite producir rápidamente derivados de TMS de compuestos polares para el análisis de GC y la síntesis bioquímica. Este reactivo versátil es ideal para la determinación mediante el análisis de GC de una amplia variedad de compuestos, como azúcares, alcoholes, fenoles, esteroides, esteroles, ácidos orgánicos y algunas aminas.
  • Derivatiza carbohidratos, fenoles, esteroides, esteroles, ácidos orgánicos, alcoholes y algunas aminas.
  • Resulta útil para la formación de derivados TMS de compuestos polares para determinación por cromatografía de gases y síntesis bioquímica.
  • La versatilidad, rapidez y facilidad de uso del reactivo Tri-Suil HTP lo ha convertido en la formulación de sililación más utilizada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Corrosivo, inflamable
Concentración estándar 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7 %
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 50 mL
Componentes estándar Piridina, hexametildisilazano, clorotrimetilsilano