Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:piridina)
Código de producto. 11547841 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11547841 10 ampollas de 1 mL 10 ml
11587841 50 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11547841 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS48999
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Use una mezcla de disolvente catalizador de reactivos para la obtención de derivados en un solo paso con el reactivo Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:piridina).
Use una mezcla de disolvente catalizador de reactivos para la obtención de derivados en un solo paso con el reactivo Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:piridina), compuesto por HMDS, TMCS y piridina de alta pureza, lo que permite producir rápidamente derivados de TMS de compuestos polares para el análisis de GC y la síntesis bioquímica. Este reactivo versátil es ideal para la determinación mediante el análisis de GC de una amplia variedad de compuestos, como azúcares, alcoholes, fenoles, esteroides, esteroles, ácidos orgánicos y algunas aminas.
  • Derivatiza carbohidratos, fenoles, esteroides, esteroles, ácidos orgánicos, alcoholes y algunas aminas.
  • Resulta útil para la formación de derivados TMS de compuestos polares para determinación por cromatografía de gases y síntesis bioquímica.
  • La versatilidad, rapidez y facilidad de uso del reactivo Tri-Suil HTP lo ha convertido en la formulación de sililación más utilizada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Corrosivo, inflamable
Concentración estándar 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7 %
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar Piridina, hexametildisilazano, clorotrimetilsilano
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-Sil HTP Reagent, 10 x 1 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane, Pyridine