Learn More
Ácido Tri-Salícílico, TRC
Código de producto. 30452915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452915 1 g 1 g
30454878 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8748001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85531-17-5
Fórmula molecular C21 H14 O7
Peso molecular (g/mol) 378.33
Sinónimo Benzoic acid, 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]-, 2-carboxyphenyl ester, Salicylsalicylsalicylic Acid, Trisalicylic Acid
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxibenzoilo)oxibenzoilo]ácido oxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2OC(=O)c3ccccc3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylsalicylsalicylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H14O7/c22-16-10-4-1-7-13(16)20(25)28-18-12-6-3-9-15(18)21(26)27-17-11-5-2-8-14(17)19(23)24/h1-12,22H,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.074