Learn More
Éter butílico de tripropilenglicol (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[1-(1-butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol |
| CAS | 55934-93-5 |
| Fórmula molecular | C13 H28 O4 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | Tri(Propylene Glycol Butyl Ether (Mixture of isomers), [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol, 2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol, BFTG, Dalpad C, Dowanol TPnB, TPnB, Tripropylene Glycol Monobutyl Ether, Tripropylene Glycol n-Butyl Ether, Tripropyleneglycol Butyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H28O4/c1-5-6-7-15-9-12(3)17-10-13(4)16-8-11(2)14/h11-14H,5-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCOCC(C)OCC(C)OCC(C)O |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(1-butoxipropan-2-iloxi)propan-2-iloxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 248.359 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.199 |