Learn More
Citrato de tripotasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10785721 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785721 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10785721 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4440/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 180°C
CAS 6100-05-6
Color Blanco
pH 7.5 to 9.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H7K3O8
Número MDL 150442
Sinónimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Nombre IUPAC tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo