Learn More
Hidrogenocarbonato de potasio, extra puro, reactivo SLR especificado para trabajos generales de laboratorio, Fisher Chemical
Código de producto. 10724001 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10724001 500 g 500 GR
10396380 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10724001 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5080/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC potasio;carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifications
Punto de fusión 292°C
Color Amarillo
pH 8.2
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo