Learn More
Citrato de tripotasio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eu., BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10428610 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10428610 500 g 500 GR
11498762 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10428610 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4442/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6100-05-6
Fórmula molecular C6H7K3O8
Peso molecular (g/mol) 324.41
Número MDL 150442
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Nombre IUPAC tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 180°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo