Learn More
Dímero de tenofovir Tri-POC (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tri-POC Tenofovir dimer |
| CAS | 1093279-77-6 |
| Fórmula molecular | C34 H52 N10 O17 P2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid','5-[[(1R)-2-[6-[[[[9-[(2R)-5-hydroxy-2,11-dimethyl-5-oxido-9-oxo-3,6,8,10-tetraoxa-5-phosphadodec-1-yl]-9H-purin-6-yl]amino]methyl]amino]-9H-purin-9-yl]-1-methylethoxy]methyl]-','1,9-bis(1-methylethyl) ester','5-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H52N10O17P2/c1-21(2)59-32(45)51-16-56-62(48,49)19-54-24(7)9-43-14-41-26-28(37-12-39-30(26)43)35-11-36-29-27-31(40-13-38-29)44(15-42-27)10-25(8)55-20-63(50,57-17-52-33(46)60-22(3)4)58-18-53-34(47)61-23(5)6/h12-15,21-25H,9-11,16-20H2,1-8H3,(H,48,49)(H,35,37,39)(H,36,38,40)/t24-,25-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn1cnc2c(NCNc3ncnc4c3ncn4C[C@@H](C)OCP(=O)(OCOC(=O)OC(C)C)OCOC(=O)OC(C)C)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(2R)-1-[6- 9-[(2R)-2-[bis(propan-2-iloxicarboniloximetoxi)fosforilmetoxi]propil]purin-6-il]amino]metilamino]purin-9-il]propan-2-il]oximetil-(propan-2-iloxicarboniloximetoxi)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 934.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 934.2987 |