Learn More
Tri-p-tolilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229723 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229723 1 g Frasco de vidrio 1 g
10403941 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10229723 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422330010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1038-95-5 | C21H21P | 304.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1038-95-5
Fórmula molecular C21H21P
Peso molecular (g/mol) 304.37
Número MDL MFCD00008542
Clave InChI WXAZIUYTQHYBFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-p-tolylphosphine, tris 4-methylphenyl phosphine, tri p-tolyl phosphine, phosphine, tris 4-methylphenyl, tri-para-tolylphosphine, tris p-tolyl phosphine, phosphine, tri-p-tolyl, tris 4-methylphenyl phosphane, phosphine, tris p-tolyl, tri-p-tolyl phosphine
PubChem CID 13956
Nombre IUPAC tris(4-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-p-tolylphosphine
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 145.0°C to 150.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3C6H4)3P
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-p-tolylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.