Learn More
Tri-p-tolilamina-d21, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tri-p-tolylamine-D21 |
| CAS | 201944-90-3 |
| Fórmula molecular | C21 D21 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-(methyl-d3)-N,N-bis[4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]- (9 CI), Tri-p-tolylamine-d21, Tri-p-tolylamine-D21, N,N,N-Tri[4-(methyl-d3)phenyl-d4]amine, N,N,N-Tri(4-tolyl-d7)amine, Tris(4-methylphenyl)amine-d21, 4-(Methyl-d3)-N,N-bis[4-(methyl-d3)phenyl-d4]benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H21N/c1-16-4-10-19(11-5-16)22(20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N(c2c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c2[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c3[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-N,N-bis[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)fenil]-4-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 308.527 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.299 g/mol |
| Mostrar más |