Learn More
Tri-p-tolyl Phosphate 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10371591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10371591 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10371591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422300250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-p-tolyl phosphate
Nombre de nota 98%
CAS 78-32-0
Punto de fusión 74°C to 78°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C21H21O4P
Número MDL MFCD00041908
Cantidad 25 g
Sinónimo tri-p-cresyl phosphate, tri-p-tolyl phosphate, tris 4-methylphenyl phosphate, tpcp, phosphoric acid, tris 4-methylphenyl ester, phosphoric acid, tri-p-tolyl ester, phosphoric acid, tri 4-tolyl ester, phosphoric acid, tris methylphenyl ester, p-tolyl phosphate c7h7o 3po, tris-p-tolyl phosphate
Clave InChI BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(OP(=O)(OC2=CC=C(C)C=C2)OC2=CC=C(C)C=C2)C=C1
Nombre IUPAC tris(4-methylphenyl) phosphate
Peso molecular (g/mol) 368.37
PubChem CID 6529
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.36
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder