Learn More
Tri(o-tolil)fosfina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440013 1 g 1 g
11450013 5 g 5 g
11460013 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12093.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6163-58-2 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(o-tolyl)phosphine is used in a ruthenium-catalyzed direct amination of alcohols. It is also used in Suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of tri-ortho-phosphinselenide by reacting with selenium as a reagent. In addition to this, it acts as a ligand in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Tri(o-tolil)fosfina se utiliza en una aminación directa de alcoholes catalizada por rutenio. También se utiliza en la reacción de Suzuki. Además, se utiliza en la preparación de tri-orto-fosfinselenida reaccionando con selenio como reactivo. Además, actúa como ligando en química de coordinación.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Ligeramente soluble en agua fría. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6163-58-2
Fórmula molecular C21H21P
Peso molecular (g/mol) 304.373
Número MDL MFCD00008514
Clave InChI COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
Nombre IUPAC tris(2-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri (o-tolyl)phosphine
Punto de fusión 122°C to 127°C
Cantidad 1 g
Beilstein 661212
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.37
Porcentaje de pureza ≥98%