Learn More
Fosfato de tri-o-tolilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10613193 100 g Frasco de vidrio 100 g
10015403 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10324312 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366461000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78-30-8 | C21H21O4P | 368.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-30-8
Fórmula molecular C21H21O4P
Peso molecular (g/mol) 368.37
Número MDL MFCD00041906
Clave InChI YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
PubChem CID 6527
Nombre IUPAC tris(2-metilfenilo) fosfato
SMILES CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-o-tolyl phosphate
Nombre de nota 96%
Punto de fusión -25°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 410°C
Temperatura de inflamación 225°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5580 to 1.561
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 9941
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: 0.01g/100mL (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.36
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-o-tolyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.