Learn More
Tri-O-acetil-D-glucal, Mikromol™
Código de producto. 30049983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049983 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049983 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3981.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tri-O-acetil-D-glucal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-O-acetyl-D-glucal
CAS 2873-29-2
Nombres de analitos o componentes Tri-O-acetyl-D-glucal
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H16 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-arabino-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, 3,4,6-triacetate, D-arabino-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate (9CI), D-arabino-Hex-1-enopyranose, 1,2-dideoxy-, triacetate (8CI), 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 3,4,6-Tri-O-acetylglucal, 3,4,6-Tris-O-acetyl-D-glucal, D-Glucal triacetate, Tri-O-acetylglucal, Triacetyl-D-glucal
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R)-3,4-diacetiloxi-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metil acetato
Peso molecular (g/mol) 272.2512
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272,0896 g/mol