Learn More
Tri-O-acetil-D-glucal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051500 25 g Frasco de vidrio 25 g
10255380 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10051500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139240250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2873-29-2 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2873-29-2
Fórmula molecular C12H16O7
Peso molecular (g/mol) 272.25
Número MDL MFCD00063253
Clave InChI LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Sinónimo tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R)-3,4-diacetiloxi-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-O-acetyl-D-glucal
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 51.0°C to 53.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Pérdida por secado 0.5% max. (30°C, 15 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 17, I, 111
Condición de rotación específica −15° (20°C c=2,EtOH)
Rotación específica − 15.00
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino