Learn More
Tri(nonilfenilo) fosfito, TRC
Código de producto. 30010765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010765 100 mg 100 miligramos
30007233 1 g 1 g
30004191 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP049950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26523-78-4
Fórmula molecular C45 H69 O3 P
Peso molecular (g/mol) 689
Sinónimo Tri(monononylphenyl) phosphite, Weston TNPP, Weston 399, Wytox 312, Alkanox 70, Antage TNP, Antioxidant 1178, Antioxidant TNPP, Crystol EPR 3400, Doverphos 4, Doverphos HP 4HR, Doverphos HiPure 4HR, Doverphos Highpure 4, Irgafos TNPP, Mark 1178, Naugard TNPP, Nonylphenyl phosphite, Naugard TNPP, Nonylphenyl phosphite, Sumilizer TNP
Nombre IUPAC Tri(nonilfenilo) fosfito
SMILES CCCCCCCCCc1ccccc1OP(Oc2ccccc2CCCCCCCCC)Oc3ccccc3CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(nonylphenyl) Phosphite
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H69O3P/c1-4-7-10-13-16-19-22-31-40-34-25-28-37-43(40)46-49(47-44-38-29-26-35-41(44)32-23-20-17-14-11-8-5-2)48-45-39-30-27-36-42(45)33-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,34-39H,4-24,31-33H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 688.4984