Learn More
Tri-n-Cloruro de propilina, TRC
Código de producto. 30414594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414594 250 mg
30415808 1 g
30416592 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838825250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2279-76-7
Fórmula molecular C9 H21 Cl Sn
Peso molecular (g/mol) 283.43
Sinónimo Tripropyltin chloride, TPTCl
Nombre IUPAC cloro(tripropil)estannano
SMILES CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-propyltin chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0354