Learn More
Tri-n-octilfosfina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419029 500 mL 500 ml
11332767 25 mL 25 ml
11342767 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15744.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370.646 g/mol
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tri-n-octilfosfina se utiliza para el revestimiento de las conchas de sulfuro de cinc en el núcleo de punto cuántico de cadmio-selenio mediante el método de adsorción y reacción de la capa iónica sucesiva. Actúa como precursor del óxido de trioctilfosfina. Además, se utiliza como disolvente para precursores de cadmio y selenio. También sirve como un reactivo común en la síntesis química de nanopartículas. Se emplea como precursor del óxido de trioctilfosfina.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4731-53-7
Fórmula molecular C24H51P
Peso molecular (g/mol) 370.646
Número MDL MFCD00015298
Clave InChI RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
PubChem CID 20851
Nombre IUPAC trioctilfosfano
SMILES CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylphosphine
Densidad 0.831
Punto de ebullición 240°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Olor Garlic-like
Índice de refracción 1.468
Cantidad 500 mL
Número UN UN1760
Beilstein 1776995
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.65
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico