Learn More
Óxido de tri-n-octilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10115453 500 g Frasco de vidrio 500 g
10072670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10636784 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10115453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207605000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-50-2
Fórmula molecular C24H51OP
Peso molecular (g/mol) 386.64
Número MDL MFCD00002083
Clave InChI ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
Nombre IUPAC 1-dioctilfosforiloctano
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylphosphine oxide
Punto de fusión 50.0°C to 55.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (including isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]3P(O)
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos