Learn More
Tri-n-octilcloroestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trioctyltin chloride |
| CAS | 2587-76-0 |
| Fórmula molecular | C24 H51 Cl Sn |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Trioctyltin chloride, Stannane','chlorotrioctyl-, Tin','chlorotrioctyl- (7CI), Trioctyltin chloride (6CI), Chlorotrioctylstannane, Chlorotrioctyltin, NSC 65479, Tri-n-octyltin chloride, Trioctylchlorostannane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C8H17.ClH.Sn/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h3*1,3-8H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | CCCCCCCC[Sn](Cl)(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | cloro(trioctil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 493.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.2701 |