Learn More
Fosfato Tri-n-hexil, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440490 1 g 1 g
11357218 5 g 5 g
11367218 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016801.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2528-39-4 | C18H39O4P | 350.48 g/mol
Used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2528-39-4
Fórmula molecular C18H39O4P
Peso molecular (g/mol) 350.48
Número MDL MFCD00015351
Clave InChI SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
PubChem CID 75666
Nombre IUPAC fosfato de trihexil
SMILES CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-hexyl phosphate
Color Incolora
Fórmula lineal [CH3(CH2)5O]3PO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.48
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido