Learn More
Trifluorometanosulfonato de tri-n-butilestaño, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481956 250 mg 250 miligramos
15471956 1 g 1 g
15461358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55192.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68725-14-4
Número MDL MFCD00043324
Sinónimo Tri-n-butyltin triflate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin trifluoromethanesulfonate
Color Marrón a blanco
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal CF3SO3Sn[(CH2)3CH3]3
Cantidad 250 mg
Número UN UN2923
Beilstein 5818090
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Sólido