Learn More
Metóxido de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480983 250 g 250 g
11443900 100 g 100 g
11470983 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13355.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-52-3
Fórmula molecular C13H30OSn
Peso molecular (g/mol) 321.092
Número MDL MFCD00009419
Clave InChI KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
Nombre IUPAC tributil(metoxi)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin methoxide
Densidad 1.12
Punto de ebullición 124°C to 126°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.474
Cantidad 250 g
Número UN UN2788
Beilstein 3600960
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.09
Porcentaje de pureza 97%