Learn More
Isocianato de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481818 25 g 25 g
15461818 1 g 1 g
15471818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55526.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 681-99-2
Fórmula molecular C13H27NOSn
Peso molecular (g/mol) 332.075
Número MDL MFCD08272321
Clave InChI YGUNDMHXMXDGII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyltin isocyanate, tributyl isocyanato stannane, stannane, isocyanato tributyl, tri-n-butyltin isocyanate, tributylstannyl isocyanate, tributyltin isothiocyanate, stannane, tributylisocyanato, tin, tributyl-, isothiocyanate, tri-n-butylisocyanatotin, acmc-20ajf1
PubChem CID 120323
Nombre IUPAC tributil(isocianato)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin isocyanate
Color Incolora
Densidad 1.203 g/mL
Punto de ebullición 297°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnNCO
Índice de refracción 1.489
Cantidad 25 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido