Learn More
Hidruro de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216903 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10615862 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10032680 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10216903 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215732500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 688-73-3 | C12H28Sn | 291.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 688-73-3
Fórmula molecular C12H28Sn
Peso molecular (g/mol) 291.04
Número MDL MFCD00009416
Clave InChI PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
Nombre IUPAC tributilestaño
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin hydride
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 80.0°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnH
Índice de refracción 1.4720 to 1.4740
Cantidad 250 g
Fieser 01,1192; 02,424; 03,294; 04,518; 05,685; 06,604; 07,379; 08,497; 09,476; 10,411; 11,545; 12,516; 14,312; 15,325; 16,343; 17,351
Índice Merck 15, 9783
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 1.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tri-n-butyltin hydride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.