Learn More
Hidruro de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463900 50 g 50 g
11453900 10 g 10 g
11440883 25 g 25 g
11450883 100 g 100 g
11473900 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11463900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13298.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290.058 g/mol
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidruro de tri-n-butilestaño se utiliza como reactivo radical en la fragmentación reductiva, la deshalogenación radical y la ciclación de radicales intramoleculares. También promueve la ciclación intramolecular que conduce al sistema de anillo de isoxazol-benzauleno. Además, actúa como agente reductor en la conversión de haluros de alquilo en hidrocarburos. Asimismo, se utiliza en un antihelmíntico veterinario para aves de corral y como intermediario para crear otros compuestos de butilestaño.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 688-73-3
Fórmula molecular C12H27Sn
Peso molecular (g/mol) 290.06
Número MDL MFCD00009416
Clave InChI PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
Nombre IUPAC tributilestaño
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin hydride
Punto de fusión 0°C to 1°C
Densidad 1.098
Punto de ebullición 68°C to 74°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.473
Cantidad 50 g
Número UN UN2929
Beilstein 3587329
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.07
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butyltin hydride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tri-n-butyltin hydride