Learn More
Tri-n-butilfosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091520 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10306740 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10091520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139341000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 998-40-3 | C12H27P | 202.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 998-40-3
Fórmula molecular C12H27P
Peso molecular (g/mol) 202.32
Número MDL MFCD00009462
Clave InChI TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
PubChem CID 13831
Nombre IUPAC tributilfosfano
SMILES CCCCP(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butylphosphine
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -65.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 242.0°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3P
Índice de refracción 1.4610 to 1.4630
Cantidad 100 mL
Beilstein 04, II, 971
Fieser 01,1191; 05,685; 15,325; 17,269; 06,604; 07,738; 13,158
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ether,methanol,ethanol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.