Learn More
Tri-n-butilfenilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481908 25 g 25 g
15461908 1 g 1 g
15471908 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55596.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 960-16-7 | C18H32Sn | 367.164 g/mol
It is applied in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la investigación química.
Solubilidad
Poco soluble (9,9E-5 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 960-16-7
Fórmula molecular C18H32Sn
Peso molecular (g/mol) 367.164
Número MDL MFCD00134394
Clave InChI SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
PubChem CID 607632
Nombre IUPAC tributil(fenil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butylphenyltin
Color Incolora
Densidad 1.125 g/mL
Punto de ebullición 125°C to 128°C (0.14 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Índice de refracción 1.516
Cantidad 25 g
Número UN UN2788
Beilstein 3610571
Información de solubilidad Sparingly Soluble (9.9E-5 g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido