Learn More
Hidruro de tri-n-butilgermanio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375427 1 g 1 g
11365427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042688.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Reducción de cloruros bencílicos
Tri-n-butylgermanium hydride is used in the reduction of benzylic chlorides. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 998-39-0
Fórmula molecular C12H27Ge
Peso molecular (g/mol) 243.978
Número MDL MFCD00077987
Clave InChI UMRPCNGKANTZSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-butylgermane, tributylgermylradical, tri-n-butylgermanium, hydride
PubChem CID 6327830
Nombre IUPAC tributilgermanio
SMILES CCCC[Ge](CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butylgermanium hydride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.92 g/mL
Punto de ebullición 123°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.4508
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.95
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido