Learn More
Tri-n-butilborano, 1 M solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425247 100 mL 100 ml
15435247 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32518.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tri-n-butilborano se utiliza como reactivo para reacciones de adición en la síntesis de sales de feniltrialquilborato; reacciones multicomponentes a base de boro para la generación de aziridinas sustituidas, oxazolidinas, y pirrolidinas; para el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura de halopurinas con trialquilboranos en la síntesis de antagonistasdel receptor A2A de adenosina; para reacciones multicomponentes de C-alquilación con aldiminas aromáticas; para la alquilación-boración en un solo recipiente, y para la sustitución electrofílica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-56-5
Fórmula molecular C12H27B
Peso molecular (g/mol) 182.16
Número MDL MFCD00009423
Clave InChI CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
Nombre IUPAC tributilborano
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butylborane
Densidad 0.834
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en THF