Learn More
Bromuro de tri-n-butilalilfosfonio, TRC
Código de producto. 30456909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456909 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7732405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butylallylphosphonium Bromide
CAS 55894-18-3
Fórmula molecular C15H32BrP
Cantidad 5 g
Sinónimo Allyltri-n-butylphosphonium Bromide, NSC 222446, Tributyl-2-propenylphosphonium Bromide, Allyltributylphosphonium Bromide, Tributyl-2-propen-1-ylphosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H32P.BrH/c1-5-9-13-16(12-8-4,14-10-6-2)15-11-7-3;/h8H,4-7,9-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES C=CC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Nombre IUPAC bromuro de aliltributilfosfonio
Peso molecular (g/mol) 323.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.14