Learn More
Fosfato de tri-n-butilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353456 100 mL 100 ml
11363456 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14307.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-85-2 | C12H27O3P | 250.319 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El fosfato de tributilo puede ser empleado como aditivo lubricante modelo y su química superficial se investiga en Fe3O4 en vacío ultra alto. Se utiliza como lubricante, conservante, estabilizador de calor del intensificador.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado del agente oxidante, aire, agua/ humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-85-2
Fórmula molecular C12H27O3P
Peso molecular (g/mol) 250.319
Número MDL MFCD00009437
Clave InChI XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
PubChem CID 7623
Nombre IUPAC fosfato de tributilo
SMILES CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl phosphite
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.915
Punto de ebullición 125°C to 128°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 100 mL
Beilstein 1703866
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Porcentaje de pureza 94%