Learn More
Citrato de tri-n-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483983 1000 g 1000 g
11493983 50 g 50 g
11403993 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10266.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360.45 g/mol
Tri-n-butyl citrate is used in polishes, inks, nitrocellulose lacquers, as an anti-foam agent and as a plasticizer. It is also used as paint additives, coating additives and processing aids. In addition to this, it is added to the zein film to enhance its mechanical properties for industrial processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de tri-n-butilo se utiliza en abrillantadores, tintas, lacas de nitrocelulosa, como agente antiespumante y como plastificador. También se utiliza como aditivo de pintura, aditivo de revestimiento y ayuda al procesamiento. Además de esto, se añade a la película de zeína para mejorar sus propiedades mecánicas para el procesamiento industrial.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-94-1
Fórmula molecular C18H32O7
Peso molecular (g/mol) 360.45
Número MDL MFCD00027217
Clave InChI ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
Nombre IUPAC tributilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl citrate
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 325°C
Temperatura de inflamación 157°C (315°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.444
Cantidad 1000 g
Beilstein 1806072
Índice Merck 14,1564
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza 99%